Learn More
2-propanol d8, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11354368 1 g 1 g
11374368 5 g 5 g
11364368 25 g 25 g
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11354368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042314.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 22739-76-0 | C3H8O | 68.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22739-76-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 68.15
Número MDL MFCD00044341
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Sinónimo 2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723972
SMILES [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol-d8
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.90g/mL
Temperatura de inflamación −11.7°C (53°F)
Olor Alcohol-like
Cantidad 1 g
Punto de fusión -89.5°C
Punto de ebullición 82.4°C
Número UN UN1219
Nombre IUPAC 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuterioxipropano
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.15
Porcentaje de pureza 99%