Learn More
2-propanol, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
- Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
- Perfil de impurezas UV bajo
- Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
- Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propanol |
| Densidad | 0.785g/mL at 25°C |
| Cantidad | 2.5 L |
| Límite de explosión | 0.02 |
| Temperatura de inflamación | 12°C (53.6°F) |
| Punto de ignición | 750°F |
| Fórmula lineal | (CH3)2CHOH |
| Presión de vapor | 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C) |
| Número UN | UN1219 |
| Beilstein | 635639 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Propanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.