Learn More
2-Propanol, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15631700
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
500 ml
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15631700 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15601700 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15611700 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15651700 6 x 500 mL Frasco de vidrio paquete de 6
15641700 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15621700 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
6 options
Código de producto. 15631700
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 190764500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo ACS, ≥ 99,5%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -90°C
Color Incolora
Densidad 0.785g/mL at 25°C
Punto de ebullición 83°C
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 0.02
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Punto de ignición 750°F
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.377(lit.)
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 44mmHg (25°C), 33mmHg (20°C)
Número UN UN1219
Beilstein 635639
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Propan-2-ol