Learn More
2-propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045299
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
2500 ml
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338285 1000 mL 1 litro
11348285 2500 ml 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10181.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
2-Propanol is used as a solvent for gums, resins, alkaloids and essential oils, as a denaturant for ethyl alcohol and is used in lotions and cosmetics. It is used in keyboard, LCD and laptop cleaning, as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing, and often used as a solvent for French polishing shellac used in cabinet making. It acts as hydride source in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It plays an important role in DNA extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-propanol se utiliza como disolvente para gomas, resinas, alcaloides y aceites esenciales y como desnaturalizante para alcohol etílico, además de en lociones y cosméticos. Se utiliza en la limpieza de teclado, LCD y portátil, como agente humectante en la solución humectante utilizada en la impresión litográfica, y a menudo se utiliza como disolvente para el pulido francés de la laca utilizada en la fabricación de cabinas. Actúa como fuente de hidruro en la reducción de Meerwein-Ponndorf-Verley. Desempeña un papel importante en la extracción de ADN.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, acetona, cloroformo, metanol, éter dietílico, n-octanol y benceno.
Notas
Es un compuesto químico inflamable y es higroscópico en la naturaleza. El calor y la luz solar pueden contribuir a su inestabilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -90°C
Densidad 0.785
Punto de ebullición 82°C to 83°C
Cantidad 1000 mL
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.377
Número UN UN1219
Beilstein 635639
Índice Merck 14,5208
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..