Learn More
2-propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Propanol is used as a solvent for gums, resins, alkaloids and essential oils, as a denaturant for ethyl alcohol and is used in lotions and cosmetics. It is used in keyboard, LCD and laptop cleaning, as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing, and often used as a solvent for French polishing shellac used in cabinet making. It acts as hydride source in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It plays an important role in DNA extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-propanol se utiliza como disolvente para gomas, resinas, alcaloides y aceites esenciales y como desnaturalizante para alcohol etílico, además de en lociones y cosméticos. Se utiliza en la limpieza de teclado, LCD y portátil, como agente humectante en la solución humectante utilizada en la impresión litográfica, y a menudo se utiliza como disolvente para el pulido francés de la laca utilizada en la fabricación de cabinas. Actúa como fuente de hidruro en la reducción de Meerwein-Ponndorf-Verley. Desempeña un papel importante en la extracción de ADN.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, acetona, cloroformo, metanol, éter dietílico, n-octanol y benceno.
Notas
Es un compuesto químico inflamable y es higroscópico en la naturaleza. El calor y la luz solar pueden contribuir a su inestabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Propanol |
| Punto de fusión | -90 °C |
| Densidad | 0.785 |
| Punto de ebullición | De 82 °C a 83 °C |
| Cantidad | 2500 ml |
| Temperatura de inflamación | 12 °C (53 °F) |
| Olor | Similar al alcohol |
| Índice de refracción | 1.377 |
| Número UN | UN1219 |
| Beilstein | 635639 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2-Propanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..