Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Abrazadera ara baño de agua de 2 dientes
Código de producto. 11725469 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
Entre 4,57 y 9,525 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa unitSize
11725469 Entre 4,57 y 9,525 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11725469 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 0804312
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provide support for your specific laboratory equipment Small, Two-Prong, Water Bath Clamp.
  • These C-shaped clamps with thumbscrew attach securely to your bath wall.
  • 0.39 in. Max Grip, 0.43 in. Max Tank Wall.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Abrazadera para baño de agua
Material Zinc niquelado
Para utilizar con (equipo) Baño de agua
Diámetro (imperial) 0.2 in. to 0.4 in.
Diámetro (métrico) 5 a 10 mm
Longitud (imperial) 3.5 in.
Longitud (métrico) 88,9 mm
Tamaño Small
Tamaño (métrico) del asa Entre 4,57 y 9,525 mm
Tamaño (imperial) del asa 0.18 to 0.39 in.
Forma C-shaped
Jaw Type 2 dientes