missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-PMPA, MedChemExpress

Código de producto. p-200099865
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16492646 25 mg 25 miligramos
16485897 5 mg 5 miligramos
16459716 50 mg 50 miligramos
16443168 10 mg 10 miligramos
16424456 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16492646

Marca: Medchem Express HY100788

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress 2-PMPA is a potent and selective inhibitor of glutamate carboxypeptidase II (GCPII) with an IC50 of 300 pM.

2-PMPA is a potent and selective inhibitor of glutamate carboxypeptidase II (GCPII) with an IC50 of 300 pM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-PMPA
Forma física Viscous Oil
CAS 173039-10-6
Color Amarillo claro
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H11O7P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 2-(Phosphonomethyl)pentanedioic acid
Información de solubilidad H2O : ≥ 28 mg/mL (123.83 mM)
SMILES O=C(O)C(CP(O)(O)=O)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 226.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.12
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.