Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsas para autoclave BHD de 2 capas con cierre de cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7239945 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
6 x 6 in
12 x 9,5 in
24 x 6 in
12 x 12 in
18 x 12 in
18 x 18 in
24 x 20 in
24 x 24 in
30 x 18 in
32 x 20 in
35 x 24 in
36 x 24 in
40 x 40 in
44 x 16 in
48 x 36 in
54 x 18 in
54 x 36 in
Capacidad (métrico):
887 mL
3 L
3,9 L
5,86 L
6 L
9,8 L
13,5 L
15 L
16,3 L
18 L
19,5 L
24,5 L
24,8 L
27,1 L
46,1 L
49,7 L
57,7 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (métrico) unitSize
17775259 6 x 6 in 887 mL paquete de 500
17795259 12 x 9,5 in 3 L paquete de 250
17705269 12 x 12 in 3,9 L paquete de 250
17715269 18 x 12 in 5,86 L paquete de 250
17785259 24 x 6 in 6 L paquete de 250
17725269 18 x 18 in 9,8 L paquete de 250
17755269 24 x 20 in 13,5 L paquete de 250
17735269 30 x 18 in 15 L paquete de 250
17775269 24 x 24 in 16,3 L paquete de 250
17765269 32 x 20 in 18 L paquete de 100
17715259 44 x 16 in 19,5 L paquete de 500
17785269 35 x 24 in 24,5 L paquete de 100
17795269 36 x 24 in 24,5 L paquete de 250
17705279 36 x 24 in 24,8 L paquete de 100
17745269 54 x 18 in 27,1 L paquete de 250
17725279 40 x 40 in 46,1 L paquete de 100
17715279 48 x 36 in 49,7 L paquete de 100
17735279 54 x 36 in 57,7 L paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17775259 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BNWBG0606D2P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se cierran mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar ni retirar la cinta de autoclave que genera partículas.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana eficaz de 2 capas
  • Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave hasta 135 °C
  • Mejora significativa del proceso en comparación con el envoltorio con papel Bio-Shield
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 8
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Azul
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Celulosa
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Intervalo de temperatura (métrico) 135 °C
Dimensiones (L x An) 6 x 6 in
Longitud (imperial) 6 in
Anchura (imperial) 6 in
Tipo de producto Autoclave Bag
Capacidad (imperial) 30 oz
Capacidad (métrico) 887 mL
Longitud (métrico) 15,2 cm
Anchura (métrico) 15,2 cm