Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsas para autoclave BHD de 2 capas con cierre de cordón Tyvek™
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
6 x 6 in
12 x 9,5 in
24 x 6 in
12 x 12 in
18 x 12 in
18 x 18 in
24 x 20 in
24 x 24 in
30 x 18 in
32 x 20 in
35 x 24 in
36 x 24 in
40 x 40 in
44 x 16 in
48 x 36 in
54 x 18 in
54 x 36 in
Capacidad (métrico):
887 mL
3 L
3,9 L
5,86 L
6 L
9,8 L
13,5 L
15 L
16,3 L
18 L
19,5 L
24,5 L
24,8 L
27,1 L
46,1 L
49,7 L
57,7 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Reduce los costes de mano de obra
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana eficaz de 2 capas
- Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave hasta 135 °C
- Mejora significativa del proceso en comparación con el envoltorio con papel Bio-Shield
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 8
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 828 oz |
| Capacidad (métrico) | 24,5 L |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | cordón de ajuste |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Material | Celulosa |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |