Learn More
Clorhidrato de cloruro de 2-picolilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10255510 25 g Frasco de vidrio 25 g
10571811 5 g Frasco de vidrio 5 g
10657342 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10255510
Marca: Thermo Scientific Acros 172120250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6959-47-3 | C6H6ClN·HCl | 164.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6959-47-3
Fórmula molecular C6H6ClN·HCl
Peso molecular (g/mol) 164.04
Número MDL MFCD00012811
Clave InChI JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl pyridine hydrochloride, 2-picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethylpyridine hydrochloride, picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridine hcl, 2-pyridylmethylchloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridinium chloride, pyridine, 2-chloromethyl-, hydrochloride, unii-yni4417kx0
PubChem CID 23392
ChEBI CHEBI:76600
Nombre IUPAC 2-(clorometil)piridina; clorhidrato
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Picolyl chloride hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 119.0°C to 125.0°C
Color Marrón a verde amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Picolyl chloride hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.