Learn More
Ácido 2-fosfonopropiónico, + 98 %
Código de producto. 11302517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
11302517 2 g 2 g
11312517 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11302517
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11588.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5962-41-4
Fórmula molecular C3H7O5P
Peso molecular (g/mol) 154.058
Número MDL MFCD00041415
Clave InChI GUXRZQZCNOHHDO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73187
Nombre IUPAC ácido 2-fosfonopropanoico
SMILES CC(C(=O)O)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phosphonopropionic acid
Punto de fusión 118°C to 122°C
Olor Odorless
Cantidad 2 g
Número UN UN3261
Beilstein 1772834
Sinónimo 2-phosphonopropionic acid, acmc-20annb, phosphonopropionic acid, propanoic acid,2-phosphono, propanoic acid, 2-phosphono
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.06
Porcentaje de pureza ≥98%