missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-(feniltio) nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-2696468
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552092 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10334512 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10552092 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB08722DA
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 35620-72-5
Fórmula molecular C12H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 231.269
Número MDL MFCD00052110
Clave InChI MGIDOIDQQMOYTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylthio nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-phenylthio, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio, 2-phenylthiopyridine-3-carboxylic acid, maybridge1_001786, 2-phenylthio-3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 725029
Nombre IUPAC ácido 2-fenilsulfanilipiridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)SC2=C(C=CC=N2)C(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-(Phenylthio)nicotinic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.27
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.