Learn More
2-Fenilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3593266 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10351424
Marca: Thermo Scientific Acros 130900050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1008-89-5 | C11H9N | 155.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1008-89-5
Fórmula molecular C11H9N
Peso molecular (g/mol) 155.20
Número MDL MFCD00006280,MFCD31699954
Clave InChI VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-phenyl, o-phenylpyridine, pyridine, phenyl, 2-phenyl-pyridine, phenyl pyridine, 2-azabiphenyl, 2-phenyl pyridine, 2-phenylpyridine, pubchem13085, 2-phenylpyridine????
PubChem CID 13887
Nombre IUPAC 2-fenilpiridina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0860g/mL
Punto de ebullición 268°C to 270°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)C6H5
Índice de refracción 1.6220 to 1.624
Cantidad 5 g
Beilstein 20,424
Gravedad específica 1.086
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible in ethanol,ethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Phenylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.