Learn More
Propionato de 2-feniletilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459187
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11459187 50 g 50 g
11469187 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11459187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21283.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-70-3
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD00027008
Clave InChI HVGZQCSMLUDISR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylethyl propionate, phenethyl propionate, propanoic acid, 2-phenylethyl ester, phenylethyl propionate, 2-phenethyl propionate, benzylcarbinyl propionate, ecopco acu, phenethyl alcohol, propionate, phenethyl popanoate, japanese beetle bait
PubChem CID 31225
Nombre IUPAC Propanoato de 2-feniletilo
SMILES CCC(=O)OCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylethyl propionate
Densidad 1.007
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 106°C (223°F)
Olor Floral
Índice de refracción 1.494
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.22
Porcentaje de pureza 97%