missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fenil-5-oxazolona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7043319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11332705 1 g 1 g
11342705 5 g 5 g
11352705 25 g 25 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11332705

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00194.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 1199-01-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol

2-Phenyl-5-oxazolone is a reagent used as a masked glycine equivalent and for the formation of heterocyclic structures, it can be used to produce 4-benzylidene-2-phenyl-4H-oxazol-5-one.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 2-fenil-5-oxazolona es un reactivo que se utiliza como equivalente de glicina enmascarada y para la formación de estructuras heterocíclicas. Se puede usar para producir 4-bencilidene-2-fenil-4H-oxazol-5-ona.

Solubilidad
Soluble en los disolventes orgánicos más comunes.

Notas
Sensible al aire. Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1199-01-5
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00014517
Clave InChI QKCKCXFWENOGER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyloxazol-5 4h-one, phenyloxazolone, 2-phenyl-5-oxazolone, 2-phenyloxazolone, 2-phenyloxazolin-5-one, 5 4h-oxazolone, 2-phenyl, 2-phenyl-5 4h-oxazolone, 2-phenyl-1,3-oxazol-5 4h-one, 2-phenyl-4h-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 2-phenyl
PubChem CID 65073
ChEBI CHEBI:60296
Nombre IUPAC 2-fenil-4H-1,3-oxazol-5-ona
SMILES C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-5-oxazolone
Punto de fusión 89°C to 92°C
Cantidad 1 g
Beilstein 128465
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in most common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.