Learn More
2-Fenil-4-penten-2-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7024968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11429726 5 g 5 g
11439726 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11429726
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20248.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4743-74-2
Fórmula molecular C11H14O
Peso molecular (g/mol) 162.232
Número MDL MFCD00060886
Clave InChI BELRNEPYFJNSPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-4-penten-2-ol, 2-phenyl 4-penten-2-ol, allyl methyl phenyl carbinol, phenyl-methyl-allyl-carbinol
PubChem CID 143761
Nombre IUPAC 2-Fenilpent-4-en-2-ol
SMILES CC(CC=C)(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-4-penten-2-ol
Densidad 0.99
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 98%