missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+/-)-2-Fenil-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7027033
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11485467 50 g 50 g
11495467 250 g 250 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11485467

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23473.18

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 1123-85-9 | C9H12O | 136.194 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1123-85-9
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00004736
Clave InChI RNDNSYIPLPAXAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-1-propanol, hydratropic alcohol, hydratropyl alcohol, 2-phenylpropanol-1, beta-methylphenethyl alcohol, 2-phenylpropyl alcohol, 1-propanol, 2-phenyl, 1-hydroxy-2-phenylpropane, 2-phenylpropanol, benzeneethanol, .beta.-methyl
PubChem CID 14295
Nombre IUPAC 2-fenilpropan-1-ol
SMILES CC(CO)C1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Phenyl-1-propanol
Punto de fusión -37°C
Densidad 0.975
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.5262
Cantidad 50 g
Beilstein 1906760
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.