Learn More
(2-Fenil-1,3-tiazol-4-il)metilamina, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10079231
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10079231 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10041124 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10356304 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
3 options
Código de producto. 10079231
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC18313DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 165736-03-8
Fórmula molecular C10H10N2S
Peso molecular (g/mol) 190.264
Número MDL MFCD02682055
Clave InChI PMFCMLGAPHZRTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-phenylthiazol-4-yl methanamine, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, c-2-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, 2-phenyl, 4-aminomethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, enamine_005991, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine dihydrochloride, chembrdg-bb 4101065
PubChem CID 736526
Nombre IUPAC (2-fenil-1,3-tiazol-4-il)metanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.27
Porcentaje de pureza 97%