Learn More
2-Fenoxietilamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2698724
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
10171032 1 g 1 g
10342065 5 g 5 g
10352065 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 10171032
Marca: Thermo Scientific Maybridge RF03254DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1758-46-9
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Clave InChI IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
PubChem CID 15651
Nombre IUPAC 2-fenoxietanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyethylamine
% mín. CAS 95.0
Densidad 1.0480g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5O(CH2)2NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 95%