Learn More
2-Pentanona, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046140
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11328006 25 g 25 g
11338006 100 g 100 g
11348006 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11328006
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13262.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-87-9 | C5H10O | 86.134 g/mol
2-Pentanone is used as a solvent for lacquers and surface coatings. It acts as a flavoring agent. It is also used as a solvent for cleaning and degreasing purpose. Further, it serves as an intermediate, paint additive and coating additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-pentanona se utiliza como disolvente para lacas y revestimientos de superficies. Actúa como un agente saborizante y como disolvente para limpieza y desengrasado. Además, sirve como intermedio aditivo para pinturas y revestimientos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-87-9
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.134
Número MDL MFCD00009400
Clave InChI XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
Nombre IUPAC pentan-2-ona
SMILES CCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pentanone
Punto de fusión -78°C
Densidad 0.813
Punto de ebullición 100°C to 101°C
Temperatura de inflamación 7°C (44°F)
Índice de refracción 1.3905
Cantidad 25 g
Número UN UN1249
Beilstein 506058
Índice Merck 14,6114
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Pentanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyl propyl ketone