missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-PCCA hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
2-PCCA hydrochloride is a GPR88 receptor agonist, and inhibits GPR88-mediated cAMP production, with an EC50 of 116 nM in HEK293 cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-PCCA hydrochloride |
| Forma física | Powder |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H38ClN3O |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (203.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (40.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H]Cl.[H]Cl.CCCC1=CC=C(C2=CC=C(N(C[C@@H](N)[C@@H](C)CC)C([C@@H]3[C@@H](C4=CC=CC=N4)C3)=O)C=C2)C=C1.CCCC5=CC=C(C6=CC=C(N(C[C@@H](N)[C@@H](C)CC)C([C@H]7[C@H](C8=CC=CC=N8)C7)=O)C=C6)C=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 492.1 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?