Learn More
2-PCCA hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
2-PCCA hydrochloride is a GPR88 receptor agonist, and inhibits GPR88-mediated cAMP production, with an EC50 of 116 nM in HEK293 cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-PCCA hydrochloride |
| Forma física | Powder |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H38ClN3O |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (203.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (40.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H]Cl.[H]Cl.CCCC1=CC=C(C2=CC=C(N(C[C@@H](N)[C@@H](C)CC)C([C@@H]3[C@@H](C4=CC=CC=N4)C3)=O)C=C2)C=C1.CCCC5=CC=C(C6=CC=C(N(C[C@@H](N)[C@@H](C)CC)C([C@H]7[C@H](C8=CC=CC=N8)C7)=O)C=C6)C=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 492.1 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.