Learn More
Ácido 2-oxociclopentilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451600
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451600 5 g 5 g
11441600 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451600 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26977.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1460-38-4 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1460-38-4
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.154
Número MDL MFCD02093672
Clave InChI OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxocyclopentaneacetic acid, 2-oxo-cyclopentaneacetic acid, 2-oxocyclopentylacetic acid, 2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxo-cyclopentaneaceticacid, acmc-1bx7z, 2-oxo-cyclopentyl acetic acid, cyclopentaneaceticacid, 2-oxo, 2-2-oxocyclopentyl aceticacid
PubChem CID 3569983
Nombre IUPAC ácido 2-(2-oxociclopentil)acético
SMILES C1CC(C(=O)C1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxocyclopentylacetic acid
Punto de fusión 47°C to 51°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.15
Porcentaje de pureza 97%