Learn More
Hemioxalato de 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052885
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
15404248 250 mg 250 miligramos
15414248 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 15404248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H57834.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1429056-28-9 | C16H28N2O6 | 344.408 g/mol
Spiro forms of oxazines find applications as leuco dyes, by frequently displaying chromism - reversibly interchanging between their colorless and colored forms. Spiro compounds are used as photo chromic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las formas espiro de oxazinas se aplican como colorantes leuco, mostrando frecuentemente cromismo, intercambiando reversiblemente entre sus formas incoloras y coloreadas. Los compuestos espiro se utilizan como materiales cromáticos fotográficos.
Notas
Higroscópico. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1429056-28-9
Fórmula molecular C16H28N2O6
Peso molecular (g/mol) 344.408
Número MDL MFCD11035888
Clave InChI WWVUFRRXXSVWBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane oxalate 2:1, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane hemioxalate, bis 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane ; oxalic acid, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonan hemioxalate, 2-oxa-7-azaspiro 3,5 nonane hemioxalate, bis 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane oxalate, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane hemi-oxalate
PubChem CID 71463619
Nombre IUPAC 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonano; ácido oxálico
SMILES C1CNCCC12COC2.C1CNCCC12COC2.C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Punto de fusión 208°C
Color Blanco a gris
Densidad 1.048 g/mL
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido