Learn More
Éter de fenilo 2-nitrofenil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409236
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11409236 10 g 10 g
11419236 50 g 50 g
11429236 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11409236
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18088.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2216-12-8 | C12H9NO3 | 215.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216-12-8
Número MDL MFCD00035744
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenyl phenyl ether
Densidad 1.23
Punto de ebullición 184°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 181°C (358°F)
Fórmula molecular C10H18O
Índice de refracción 1.6 00
Cantidad 10 g
Beilstein 2051914
Sinónimo 2-Nitrodiphenyl ether; 2-Phenoxynitrobenzene
Clave InChI IAIHUHQCLTYTSF-MRTMQBJTSA-N
SMILES CC1(C2CCC(C2)(C1O)C)C
Nombre IUPAC (1S,3R,4R)-2,2,4-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ol
Peso molecular (g/mol) 154.25
PubChem CID 6997371
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Porcentaje de pureza 99%