Learn More
2-Nitrobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrobenzaldehyde |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | O2NC6H4CHO |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.12 |
| Porcentaje de pureza | 97% |