Learn More
Cloruro de 2-nitro-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354106
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11354106 1 g 1 g
11364106 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11354106
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19238.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 837-95-6
Fórmula molecular C7H3ClF3NO4S
Peso molecular (g/mol) 289.61
Número MDL MFCD00013456
Clave InChI KXEMVGQZZLRLBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-nitro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-nitro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, pubchem5675, 2-nitro-4-trifluromethylbenzenesulfonylchloride, 2-nitro-4-trifluoromethyl benzene-sulfonyl chlor, 2-nitro-4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 2-nitro-4 trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, 2-nitro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 2775780
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 42°C to 44°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2663805
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC cloruro de 2-nitro-4-(trifluorometil)benceno-1-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.62
Porcentaje de pureza 98%