Learn More
2-Nitro-4-(trifluorometoxi)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10356814
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356814 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10495332 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10356814
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00377DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2267-23-4
Fórmula molecular C7H5F3N2O3
Peso molecular (g/mol) 222.12
Número MDL MFCD00042326
Clave InChI YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
PubChem CID 2775772
Nombre IUPAC 2-nitro-4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.12
Porcentaje de pureza 95%