Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de 2 cuellos
Descripción
- Con dos tomas NS y un cono NS
- Ángulo ascendente: 105°
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio Duran |
| N.º de junta cónica estándar | Toma vertical NS 14/23 |