Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Adaptadores de 2 cuellos
Click to view available options
Tamaño del cono:
NS 24/29
NS 29/32
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conforme a DIN 12594
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | NS 24/29 |
| Material | Tubos DURAN™ |
| Cantidad | 1 |
| N.º de junta cónica estándar | NS 24/29 |