Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador de 2 cuellos
Código de producto. p-8005947
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23, NS 14/23
NS 19/26, NS 19/26
NS 24/29, NS 24/29
Toma vertical NS 29/32, toma oblicua 29/32 NS
Toma vertical NS 29/32, toma oblicua 29/32 NS, adaptador múltiple
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
10231411 Toma vertical NS 29/32, toma oblicua 29/32 NS, adaptador múltiple cada uno
10221501 NS 14/23, NS 14/23 cada uno
11846134 NS 19/26, NS 19/26 cada uno
10719221 NS 24/29, NS 24/29 cada uno
10444251 Toma vertical NS 29/32, toma oblicua 29/32 NS cada uno
5 options
Código de producto. 10231411
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05005444
Adaptador de 2 cuellos fabricado con tubos DURAN™.
  • Resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
Tipo Adaptador de 2 cuellos
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar Toma vertical NS 29/32, toma oblicua 29/32 NS, adaptador múltiple