Learn More
MedChemExpress 2-NBDG
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 5 mg/mL (14.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Objetivo | Factor Xa ∣ Thrombin |
| Peso molecular | 342.26 g/mol |
| CAS | 186689-07-6 |