Learn More
Cloruro de 2-naftoil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4228986 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 10189439
Marca: Thermo Scientific Acros 376590100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2243-83-6
Fórmula molecular C11H7ClO
Peso molecular (g/mol) 190.63
Número MDL MFCD00004093
Clave InChI XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride
PubChem CID 75246
Nombre IUPAC Cloruro de naftaleno-2-carbonilo
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 156.0°C to 158.0°C (7.0mmHg)
Nombre del producto químico o material 2-Naphthoyl chloride
Punto de fusión 49.0°C to 54.0°C
Color Marrón a Gris
Forma física Trozos cristalinos
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal C10H7COCl
Temperatura de inflamación >110°C
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in aceton
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.63
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.