Learn More
2-Naftol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11411958 5000 g 5000 g
11401958 250 g 250 g
11491948 1000 g 1000 g
3 options
Código de producto. 11411958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14564.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144.173 g/mol
2-Naphthol can be used as a fluorescent indicator. It can be also used in the production of dyes and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-naftol puede usarse como indicador fluorescente. También se puede utilizar en la producción de colorantes y en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua (0,76 g/L).
Notas
Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-19-3
Fórmula molecular C10H8O
Peso molecular (g/mol) 144.173
Número MDL MFCD00004067
Clave InChI JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
Nombre IUPAC naftalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthol
Punto de fusión 120°C to 124°C
Densidad 1.28
pH 5.77
Punto de ebullición 285°C to 286°C
Temperatura de inflamación 153°C (307°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 5000 g
Número UN UN3077
Beilstein 742134
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6384
Información de solubilidad Partly miscible in water (0.76g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Naphthalenol