Learn More
Hidracida de 2-naftoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11317965
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11317965 1 g 1 g
11327965 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11317965
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08038.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39627-84-4
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.214
Número MDL MFCD00016810
Clave InChI RARLPRMZJNIQGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthohydrazide, 2-naphthhydrazide, 2-naphthoic hydrazide, 2-naphthalenecarboxylic acid, hydrazide, .beta.-naphthoylhydrazine, naphthalene-2-carboxylic acid hydrazide, zlchem 976, 2-naphthohydrazide #, beta-naphthoylhydrazine, acmc-1afu5
PubChem CID 123485
Nombre IUPAC naftaleno-2-carbohidracida
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Naphthoic hydrazide
Punto de fusión 145°C to 149°C
Punto de ebullición 302°C to 304°C (725 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1950982
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 98%