missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Naftalenotiol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-171101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10569531 5 g Frasco de vidrio 5 g
10643762 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10569531

Marca: Thermo Scientific Acros 334520050

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 91-60-1 | C10H8S | 160.2 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 91-60-1
Fórmula molecular C10H8S
Peso molecular (g/mol) 160.2
Número MDL MFCD00004086
Clave InChI RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-naphthalenethiol, 2-mercaptonaphthalene, 2-thionaphthol, thionaphthol, 2-naphthyl mercaptan, vulcamel tbn, 2-naphthyl thiol, renacit 1, rpa no. 2, rpa 2
PubChem CID 7058
Nombre IUPAC naftaleno-2-tiol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)S

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Naphthalenethiol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79°C to 83°C
Color Crema a blanco
Punto de ebullición 286°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6464
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.2
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthalenethiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.