Learn More
2-n-Propil-1,3-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026245
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11439677 1 g 1 g
11449677 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11439677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22152.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2612-28-4 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2612-28-4
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00799394
Clave InChI FZHZPYGRGQZBCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n-propylpropane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-propyl, 2-propyl-1,3-propanediol, 2-n-propyl-1,3-propanediol, 2-propylpropan-1,3-diol, 2-propyl-propane-l,3-diol, 1,3-propanediol,2-propyl, 1,1-bis hydroxymethyl butane, 2-n-propyl-propane-1,3-diol
PubChem CID 7021156
Nombre IUPAC 2-propilpropano-1,3-diol
SMILES CCCC(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-n-Propyl-1,3-propanediol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 98%