Learn More
2-Morfolinoanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10049171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
10049171 10 g 10 g
10405692 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 10049171
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB02219EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5585-33-1
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.235
Número MDL MFCD00047408
Clave InChI QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
PubChem CID 735756
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-ilanilina
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Morpholinoaniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%