Learn More
Cloro de 2-metilvalerilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylvaleryl chloride |
| Densidad | 0.978 |
| Punto de ebullición | 140°C to 144°C |
| Temperatura de inflamación | 37°C (98°F) |
| Olor | Acrid |
| Índice de refracción | 1.4239 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2920 |
| Beilstein | 1743993 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Mostrar más |