Learn More
Clorhidrato de 2-metilpropanimidamida, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10407822
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10407822 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10407822 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10541132 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10541132 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10059381 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
10059381 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
6 options
Código de producto. 10407822
Proveedor: Thermo Scientific Maybridge RF02291DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 22007-68-7
Fórmula molecular C4H11ClN2
Peso molecular (g/mol) 122.596
Número MDL MFCD00173787
Clave InChI VWXLCWNPSOUPPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylpropanimidamide hydrochloride, isobutyrimidamide hydrochloride, isobutyramidine hydrochloride, 2-methylpropionamidine hcl, isobutanimidamide hydrochloride, isopropylcarbamidine hydrochloride, 2-methylpropionamidine hydrochloride, 2-methyl propanimidamide hydrochloride, isobutanimidamide hcl, sothiadhk\up@
PubChem CID 2782053
Nombre IUPAC 2-metilpropanimidamida; clorhidrato
SMILES CC(C)C(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpropanimidamide hydrochloride
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)2CHC(=NH)NH2·HCl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.6
Porcentaje de pureza 90%