Learn More
ácido 2-metilimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3110294
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
10147752 250 mg 250 miligramos
10126312 1 g 1 g
10712017 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 10147752
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC21701CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 21801-79-6
Fórmula molecular C9H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 176.18
Número MDL MFCD00244615
Clave InChI FBIUGCLQMKPURJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem16305, imidazo 1, 2-methyl, 2-methylimidazo 1,2-a nicotinic acid, 3-carboxy-2-methylimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 89054
Nombre IUPAC ácido 2-metilimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxílico
SMILES CC1=C(N2C=CC=CC2=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylimidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 97%