Learn More
Ácido 2-metilheptanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026190
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11429547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22050.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1188-02-9 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188-02-9
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL MFCD00142944
Clave InChI NKBWMBRPILTCRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylenanthic acid, heptanoic acid, 2-methyl, methylamylacetic acid, 2-methyl-heptanoic acid, heptanoic acid, methyl, alpha-methylheptanoic acid, 2-methyl heptanoic acid, heptane-2-carboxylic acid, fema no. 2706, heptanoic acid, 2-methyl-, 2s
PubChem CID 14475
Nombre IUPAC ácido 2-metilheptanoico
SMILES CCCCCC(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylheptanoic acid
Densidad 0.906
Punto de ebullición 139°C to 141°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4255
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 98%