Learn More
2-Metilfurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758404 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
5 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081140 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10046183 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10552521 1 L Frasco de vidrio 1 LT
3 options
Código de producto. 10081140
Marca: Thermo Scientific Acros 126830050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 534-22-5 | C5H6O | 82.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-22-5 , 123-31-9
Número MDL MFCD00003248
Clave InChI VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran
PubChem CID 10797
Nombre IUPAC 2-metilfurano
SMILES CC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylfuran
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -88.7°C
Color Amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 63.0°C to 66.0°C
Temperatura de inflamación −26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H6O
Índice de refracción 1.4320 to 1.4340
Cantidad 5 mL
Beilstein 17, 36
Fieser 01,682; 14,209
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/100mL(20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Estabilizante 0.01% hydroquinone
Peso molecular (g/mol) 82.1
Viscosidad 4 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.