Learn More
2-Metilciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10561462 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
10561462 250 g 250 g
10551462 50 g 50 g
10638124 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 10561462
Marca: Thermo Scientific Acros 126612500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 583-60-8 | C7H12O | 112.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-60-8
Clave InChI LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone
PubChem CID 11419
Nombre IUPAC 2-metilciclohexan-1-ona
SMILES CC1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylcyclohexanone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -14.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9240g/mL
Punto de ebullición 162.0°C to 163.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H12O
Fórmula lineal CH3C6H9(=O)
Índice de refracción 1.4470 to 1.4490
Cantidad 250 g
Beilstein 07, 14
Gravedad específica 0.924
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso molecular (g/mol) 112.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido