Learn More
Cloruro de 2-metilbutirilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11485177 25 g 25 g
11475177 5 g 5 g
11495177 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11485177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22599.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57526-28-0 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
2-Methylbutyryl chloride was used in the synthesis of 2-methylbutyramide, N-((R,S)-2-methylbutanoyl)salicylhydrazide, 2-methyl-1-phenyl-1-butanone, 1,1’-(1,3,7,9-tetrahydroxydibenzofuran-2,6-diyl)bis(2-methylbutan-1-one).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-metilbutirilo se utilizaba en la síntesis de 2-metilbutiramida, N-((R,S)-2-metilbutanoíl)salicilhidrazida, 2-metil-1-fenil-1-butanona, 1,1’-(1,3,7,9-tetrahidroxidibenzofurano-2,6-diil)bis(2-metilbutan-1-ona).
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, aminas, bases, alcoholes, metales activos, y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57526-28-0
Fórmula molecular C5H9ClO
Peso molecular (g/mol) 120.576
Número MDL MFCD00041726
Clave InChI XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride
PubChem CID 93697
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilbutanoilo
SMILES CCC(C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylbutyryl chloride
Densidad 0.98
Punto de ebullición 116°C to 117°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Índice de refracción 1.418
Cantidad 25 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylbutyryl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Methylbutyryl chloride