Learn More
2'-Metilacetanilida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021057
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409040 25 g 25 g
11419040 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13235.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-66-1 | C9H11NO | 149.193 g/mol
Acetanilide is used as an inhibitor of peroxides and stabilizer for cellulose ester varnishes. It is used as an intermediate for the synthesis of rubber accelerators, dyes and dye intermediate and camphor. It is used as a precursor in penicillin synthesis and other pharmaceuticals including painkillers and intermediates. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acetanilida se utiliza como inhibidor de peróxidos y estabilizador para barnices de éster de celulosa. Se utiliza como intermediario para la síntesis de aceleradores de goma, colorantes, intermedios de colorantes y alcanfor. También es precursor en la síntesis de penicilina y otros productos farmacéuticos, incluidos analgésicos e intermediarios. 
Solubilidad
Ligeramente soluble en acetona, cloroformo, tolueno y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en condiciones normales y estables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-66-1
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.193
Número MDL MFCD00014961
Clave InChI BPEXTIMJLDWDTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-acetotoluidide, 2'-methylacetanilide, n-o-tolyl acetamide, n-2-methylphenyl acetamide, acetyl-o-toluidine, n-acetyl-o-toluidine, o-acetotoluide, acetamide, n-2-methylphenyl, o-methylacetanilide, n-o-tolylacetamide
PubChem CID 8443
Nombre IUPAC N-(2-metilfenil)acetamida
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Methylacetanilide
Punto de fusión 109°C to 112°C
Densidad 1.16
Punto de ebullición 296°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2207054
Índice Merck 14,74
Información de solubilidad It is slightly soluble in acetone,chloroform,toluene,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza ≥98%