Learn More
2-metil-L-fenilalanina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030123
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486640 100 mg 100 miligramos
11496640 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486640 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27663.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 80126-53-0 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80126-53-0
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00044971
Clave InChI NHBKDLSKDKUGSB-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-2-methylphenylalanine, s-2-amino-3-o-tolyl propanoic acid, 2-methyl-l-phenylalanine, h-phe 2-me-oh, l-2-me-phe-oh, 2s-2-amino-3-2-methylphenyl propanoic acid, 2-methy-l-phenylalanine, l-2-methylphe, phenylalanine, 2-methyl, dl-2-methylphenylalanine
PubChem CID 2761493
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(2-methylphenyl)propanoic acid
SMILES CC1=CC=CC=C1C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-L-phenylalanine
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%