Learn More
2-metil-L-fenilalanina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
11486640 100 mg 100 miligramos
11496640 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 11486640
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27663.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 80126-53-0 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80126-53-0
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00044971
Clave InChI NHBKDLSKDKUGSB-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-2-methylphenylalanine, s-2-amino-3-o-tolyl propanoic acid, 2-methyl-l-phenylalanine, h-phe 2-me-oh, l-2-me-phe-oh, 2s-2-amino-3-2-methylphenyl propanoic acid, 2-methy-l-phenylalanine, l-2-methylphe, phenylalanine, 2-methyl, dl-2-methylphenylalanine
PubChem CID 2761493
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(2-methylphenyl)propanoic acid
SMILES CC1=CC=CC=C1C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-L-phenylalanine
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%