missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Metil-5-(pentafluorotio)benzaldehído, 97 %

Código de producto. p-7032323
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15416597 250 mg 250 miligramos
15406597 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15416597

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33735.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1240257-13-9
Fórmula molecular C8H7F5OS
Peso molecular (g/mol) 246.20
Número MDL MFCD16652476
Clave InChI RIRPLPSFPWBNQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-pentafluorosulfur benzaldehyde, 2-methyl-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzaldehyde, 2-methyl-5-pentafluorothio benzaldehyde
PubChem CID 66523580
Nombre IUPAC 2-metil-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)benzaldehído
SMILES CC1=C(C=O)C=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F

Specifikationer

Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.19
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.