missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Metil-4-(trifluorometoxi)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15446757
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15446757 250 mg 250 miligramos
15436757 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15446757

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33870.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1373920-81-0
Fórmula molecular C10H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 218.18
Número MDL MFCD22201061
Clave InChI SNQDEEQYOOZKCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-methyl-4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-2-methyl-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-methyl-4-trifluoromethoxy acetophenone
PubChem CID 86277668
Nombre IUPAC 1-[2-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C)C=C(OC(F)(F)F)C=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetophenone
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.17
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.